Learn More
Fisherbrand™ Aluminum Dissecting Pan
Fisherbrand Aluminum Dissecting Pan is a major tool used in dissection across the globe.
13.00€ - 22.00€
Specifica
Product Type | Aluminum Dissecting Pan |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | General dissecting use |
Materiale | Aluminum |
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17199180
|
Fisherbrand™
|
Without wax |
13.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
13403746
|
Fisherbrand™
|
Wax |
22.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Fisherbrand™ Aluminum Dissecting Pan is a world renown dissection tool designed for all a variety of dissection experiments
- Major tool in dissection experiments
- Made to last and feature safe, smooth, rolled edges for lasting rigidity and durability
- Stack for compact storage
- Rustproof
- Available with or without black dissecting wax
- Used in the fields of education and research
- Made from ASTM™ standard aluminum
Order Info
Dimension: 11 x 7 x 1.5 in.
Specifica
Aluminum Dissecting Pan | |
General dissecting use | |
Aluminum | |
1 Ea. |