Learn More
Fisherbrand™ Class B Amber Glass Threaded Vials with Attached Caps
Type I, Class B amber borosilicate glass
162.00€ - 255.00€
Specifica
Classificazione | Classe A |
---|---|
Material (Liner) | Gomma rivestita in Teflon |
Colore | Ambra |
Materiale | Vetro borosilicato tipo 1 classe A |
Da utilizzare con (applicazione) | Per fiale per uso generico per materiali fotosensibili |
Includes: Attached black phenolic screw-top closures with PTFE-faced white 14B rubber liners
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Volume (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Volume (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Volume (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Volume (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11573542
|
Fisherbrand™
|
12 mm | 2 ml | 38 mm | 0.5 dr. |
190.00€
pezzi 288 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11513552
|
Fisherbrand™
|
28 mm | 40 ml | 98 mm | 10.82 dr. |
169.00€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11583542
|
Fisherbrand™
|
15 mm | 4 mL | 48 mm | 1 dr. |
177.00€
pezzi 144 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11309493
|
Fisherbrand™
|
17 mm | 8 ml | 63 mm | 2.16 dr. |
255.00€
pezzi 144 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11503552
|
Fisherbrand™
|
28 mm | 20 mL | 60 mm | 5.4 dr. |
162.00€
pezzi 72 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Type I, Class B amber borosilicate glass
- General-purpose vials for light-sensitive materials
- Made from Type I, Class B Amber Borosilicate Glass
- Autoclavable
Compliance
Meet ASTM™ Type I, Class B and USP Type I standards
Specifica
Classe A | |
Ambra | |
Per fiale per uso generico per materiali fotosensibili | |
Sì | |
ASTM, USP tipo I |
Gomma rivestita in Teflon | |
Vetro borosilicato tipo 1 classe A | |
Fenolico | |
Raccordato | |
Vial |