Learn More
Fisherbrand™ Cuvette monouso
Possibilità di scelta tra polistirene o metacrilato
57.80€ - 235.00€
Specifica
Monouso | Sì |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 12 mm |
Quantità | Contenitore da 500 |
Lunghezza del percorso | 10 mm |
Altezza (sistema metrico) | 45 mm |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo | Materiale | Wavelength Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Tipo | Materiale | Wavelength Range | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11954395
|
Fisherbrand™
|
4.5 mL | Cuvette | Polistirene | Da 340 a 750 nm |
67.55€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11944385
|
Fisherbrand™
|
4.5 mL | Standard Cuvette | Acrilico | da 285 a 750 nm |
162.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11924405
|
Fisherbrand™
|
4.5 mL | Cuvette | Metacrilato | da 285 a 750 nm |
235.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11682599
|
Fisherbrand™
|
4.5 mL | Standard Cuvette | Polistirene | Da 340 a 750 nm |
57.80€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11602609
|
Fisherbrand™
|
1.5 mL | Semi-micro Cell | Polistirene | Da 340 a 750 nm |
65.00€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 14-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11904385
|
Fisherbrand™
|
1.5 mL | Semi-micro Cell | Methacrylate | 285 to 750 nm |
158.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Fisherbrand™ Disposable Cuvettes are available in choice of polystyrene or methacrylate. Select polystyrene cuvets for assays in visible spectral range (340 to 750nm); for accuracy throughout UV/Vis range (285 to 750nm), choose cuvets made from a superior grade of methacrylate.
Cuvette in polistirene per saggi nel campo spettrale visibile (da 340 a 750 nm). Accuratezza sull'intero intervallo UV/Vis (da 285 a 750 nm), con cuvette realizzate con un grado superiore di metacrilato.
- Cuvette monouso con lunghezza del percorso di 10 mm progettate per saggi visibili e UV/Vis Disponibilità di cuvette da 4.5 e 1.5 ml per campioni
- Le cuvette con i quattro lati trasparenti sono ideali per la fluorimetria e la nefelometria e anche per la spettrometria
- Riduzione di volumi dei saggi e risparmio sui reagenti con le cuvette semimicro con capacità di 1.5 ml
- La freccia stampata indica la direzione della trasmissione su cuvette standard e semimicro — garanzia di uniformità
- Ciascuna custodia contiene cuvette con lo stesso numero di modello stampato — garanzia di precisione tra i vari campioni — la deviazione standard in unità di assorbanza è di <±0.005 tra cuvette
Order Info
Confezione da 100 cuvette per vassoio impilabile; cinque vassoi in una confezione. Dimensioni esterne: 0.47 L x 0.47 P x 1.77 pollici A (12 x 12 x 45 mm).
Specifica
Sì | |
Contenitore da 500 | |
45 mm | |
12 mm |
12 mm | |
10 mm | |
Spectrophotometers, Fluorometers and Nephelometers | |
Per saggi nell'intervallo spettrale del visibile, accuratezza sull'intero intervallo UV/visibile |