Learn More
Fisherbrand™ Kit di pipette Elite
Kit provides four adjustable-volume pipettes and a stand.
Marca: Fisherbrand™
774.37 EUR valido fino al 2024-06-30
Usa il codice promo "21742" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 2.28600kg
Descrizione
Kit provides four adjustable-volume pipettes and a stand.
- Four popular pipette sizes (0.2-2μL, 2-20μL, 20-200μL, 100-1000μL) and stand
- Compatible with universal fit pipet tips
Specifica
1 | |
Kit pipettatori | |
Quattro formati di pipette (0.2-2 ul, 2-20 ul, 20-200 ul, 100-1000 ul) e supporto |
Elite | |
0.2-2 ul, 2-20 ul, 20-200 ul, 100-1000 ul |