Learn More
Fisherbrand™ Erlenmeyer Flask Clamps for Ultrasonic Units
Safely and securely attach Erlenmeyer flasks to Fisherbrand™ ultrasonic cleaning units. Fisherbrand™ Erlenmeyer Flask Clamps are manufactured using strong and durable stainless steel for superior stability.
24.00€ - 43.00€
Specifica
Tipo | Flask Clamp |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Ultrasonic Cleaner |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10136372
|
Fisherbrand™
|
250mL Erlenmeyer flask |
30.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10084622
|
Fisherbrand™
|
500 mL Erlenmeyer Flask |
36.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10562963
|
Fisherbrand™
|
1000mL erlenmeyer flask |
43.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10619474
|
Fisherbrand™
|
50 mL Erlenmeyer Flask |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Safe and secure attachment
- Manufactured from strong and durable stainless steel.
- Provides superior stability
Specifica
Flask Clamp | |
Ultrasonic Cleaner |