Learn More
Fisherbrand™ Puntali per caricamento di gel, 1-200 μl
La scelta ideale per un caricamento facile e preciso dei pozzetti per l'elettroforesi su gel
56.70€ - 114.00€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 1 - 200 μl |
---|---|
Colore | Incolore |
Lunghezza (sistema imperiale) | 2.75 pollici |
Dichiarazioni di pulizia | DNase, RNase Free |
Da utilizzare con (applicazione) | Per sequenziamento di DNA o caricamento di gel per elettroforesi |
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Imballaggio | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11927734
|
Fisherbrand™
|
BP | Sí |
56.70€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11937734
|
Fisherbrand™
|
HR, 10 x 96 | No |
114.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11367801
|
Fisherbrand™
|
HRS, 10 x 96 | Sí |
68.75€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
La scelta ideale per un caricamento facile e preciso dei pozzetti per l'elettroforesi su gel
- Puntali rotondi per il caricamento gel
- Facilità di caricamento gel da 0.6 mm
- Le applicazioni comprendono gel di agarosio per DNA, 2-D e SDS PAGE, gel capillari e sequenziamento
- Con certificazione di un laboratorio indipendente
Specifica
1 - 200 μl | |
2.75 pollici | |
Per sequenziamento di DNA o caricamento di gel per elettroforesi | |
Polipropilene |
Incolore | |
DNase, RNase Free | |
Gel, rotonda, Round |