Learn More
Fisherbrand™ Low-Form Polypropylene Beakers with Handle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Descrizione
Made of chemical-resistant polypropylene
- Convenient spout
- Graduated in L and mL
- Autoclavable
Specifica
Diametro (sistema imperiale) parte superiore | 4.56 in. |
Diametro (sistema metrico) parte superiore | 11.6 cm |
Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | For Safe and Easy Pouring, Industrial and Chemical Applications |
Altezza (sistema imperiale) | 5.13 in. |
Altezza (sistema metrico) | 13 cm |
Incrementi | 50 mL |
Lunghezza (sistema imperiale) | 7.06 in. |
Lunghezza (sistema metrico) | 17.93 cm |