Learn More
Fisherbrand™ Provette per microcentrifuga a bassa ritenzione siliconizzate
Il coperchio Snap-Cap™ garantisce una tenuta sicura, anche per periodi di tempo prolungati
12.05€ - 18.80€
Specifica
RCF max | 30000 xG |
---|---|
Cap Style | Tappo a pressione |
Autoclavabile | Sì |
Colore | Incolore |
Materiale | Polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di chiusura | Capacità (sistema metrico) | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17848983
|
Fisherbrand™
|
A scatto | 0.6 ml | Non-sterile |
16.45€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 15-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11986955
|
Fisherbrand™
|
A scatto | 1.5 ml | Non sterile |
12.55€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11906965
|
Fisherbrand™
|
A scatto | 2 ml | Non-sterile |
12.05€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11996955
|
Fisherbrand™
|
A scatto | 0.6 ml | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Il coperchio Snap-Cap™ garantisce una tenuta sicura, anche per periodi di tempo prolungati
- Realizzata in robusto polipropilene resistente agli agenti chimici
- La provetta da 0.6 ml è graduata in incrementi di 0.2 ml; la provetta da 1.5 ml, in incrementi di 0.5 ml con un'ulteriore graduazione a 0.1 e la provetta da 2.0 ml, in incrementi di 0.5 ml
- Progettata per l'uso in applicazioni critiche, dove il recupero del campione minuto è importante
- Resiste a velocità fino a 30,000 xG
- Consigliata per l'utilizzo da congelatore a centrifuga
- Autoclavabile fino a 120 °C, resiste a temperature di congelamento fino a -80 °C
Order Info
Provette non sterili fornite sfuse. Le provette sterili (colore naturale) vengono fornite confezionate singolarmente.
Specifica
30000 xG | |
Sì | |
Polipropilene | |
Sì |
Tappo a pressione | |
Incolore | |
Applicazioni critiche in cui è importante il recupero di campioni minuti |