Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette maxi
For use with large volume pipets
56.80€ - 75.40€
Specifica
Volume (sistema metrico) | Da 1 a 10 ml |
---|---|
Sterilità | Non sterile |
Autoclavabile | Sì |
Formato | Bulk |
Stile punta | Universale |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11947754
|
Fisherbrand™
|
Da 1 a 10 ml | 16.35 cm | Pipetman (P-10 ml), Rainin Classic |
56.80€
pezzi 200 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11957754
|
Fisherbrand™
|
Da 1 a 10 ml | 152 mm | Fisherbrand™ II, Thermo Scientific™ |
75.40€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17838983
|
Fisherbrand™
|
Da 1 a 10 ml | 152 mm | Fisherbrand™ II, Thermo Scientific™ |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
For use with large volume pipets
- Designed for use when transferring large sample volume
- Advanced molding technology ensure tips are straight
- Alternative option to serological pipets
- Nonsterile; certified by independent laboratory to be RNase, DNase, DNA, and Pyrogen free
Specifications
Da 1 a 10 ml | |
Sì | |
Universale |
Non sterile | |
Bulk | |
Polipropilene |