Learn More
Fisherbrand™ Pinze a fiocco in nichel
Designed using high quality nickel 200 components these tongs have good mechanical properties and excellent resistance to many corrosive environments.
28.55€ - 38.80€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11562692
|
Fisherbrand™
|
152 mm |
28.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11563492
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
38.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Laboratory Bow Tong, nickel 200 spec (minimum 99.6% nickel content), bright finish
- Made of Nickel 200 that is commercially pure (99.6%) wrought nickel
- Has good mechanical properties and excellent resistance to many corrosive environments
- Features high thermal and electrical conductivities, low gas content and low vapor pressure
Specifica
Nichel | |
1 ciascuno |