Learn More
Fisherbrand™ Pennarelli indelebili
Scrittura su tutte le superfici
22.70€ - 40.45€
Specifica
Product Type | Permanent Marker |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (applicazione) | Perfect marking pens for lab samples, microscope slides, photographic slides, glass and plastic beakers, and plastic sample bags |
Larghezza linea (sistema metrico) | 0.3 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11744386
|
Fisherbrand™
|
Nero | Confezione da 6 |
25.70€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11774386
|
Fisherbrand™
|
Green | 6 Pk. |
22.70€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 30-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11764386
|
Fisherbrand™
|
Blu | Confezione da 6 |
23.80€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11754386
|
Fisherbrand™
|
Rosso | Confezione da 6 |
23.80€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17377629
|
Fisherbrand™
|
Assortiti | Confezione da 12 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
I pennarelli indelebili Fisherbrand™ scrivono su vetro, pellicola, legno, plastica, metallo, gomma e porcellana. Ideali per scrivere su sacchetti per campioni, vetrini da microscopio o diapositive, prodotti in vetro per laboratorio e altro ancora. Scrittura su tutte le superfici.
- Linee precise e ultra-sottili di 0.3 mm di larghezza
- Resistente all'acqua, l'inchiostro indelebile si asciuga quasi immediatamente e non sbiadisce nel tempo
- Un cappuccio con anello a chiusura ermetica impedisce che la penna si asciughi e garantisce la scrittura istantanea anche dopo una lunga conservazione
- L'esclusivo gambo lungo in acciaio inox consente una scrittura precisa in uno spazio limitato
Order Info
La confezione è composta da pennarelli assortiti: sei nero opaco, due rosso vivo, due blu e due verdi
Specifica
Permanent Marker | |
Stainless Steel | |
Perfect marking pens for lab samples, microscope slides, photographic slides, glass and plastic beakers, and plastic sample bags | |
0.3 mm |