Learn More
Fisherbrand™ Becher in polistirene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 ml
50 ml
Descrizione
Ideal for use as sample containers
- 20mL size is useful in flame photometry
- 5mL size can be used in atomic absorption spectroscopy and flame photometry
Order Info
Confezione in custodia di cartone da 100.
Specifica
Diametro (sistema metrico) base | 31 mm |
Diametro (sistema metrico) parte superiore | 61 mm |
Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
Materiale | Polistirene |
Tipo | Becher |
Monouso | Sì |