Learn More
Fisherbrand™ Beute di Erlenmeyer a imboccatura stretta in vetro riutilizzabili
Il profilo esterno allungato e rastremato riduce al minimo il rischio di scalfittura
62.74€ - 208.00€
Specifica
Materiale chiusura | Rubber |
---|---|
Descrizione | Top style: Heavy duty tooled with capacity scale |
Materiale | Vetro borosilicato |
N. di posizioni | 1 |
Superficie di scrittura | Marcatura in ceramica smaltata opaca |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15476133
|
Fisherbrand™
|
25 mL |
184.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15406143
|
Fisherbrand™
|
125 mL |
161.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15496133
|
Fisherbrand™
|
50 ml |
182.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15446143
|
Fisherbrand™
|
1000 mL |
178.00€
pezzi 6 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15436143
|
Fisherbrand™
|
500 ml |
112.00€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15466143
|
Fisherbrand™
|
4000 ml |
208.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11970707
|
Fisherbrand™
|
50 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15426143
|
Fisherbrand™
|
250 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15456143
|
Fisherbrand
|
2000 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11980707
|
Fisherbrand™
|
125 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11930717
|
Fisherbrand™
|
1000 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
11960717
|
Fisherbrand™
|
6 L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
15439113
|
Fisherbrand™
|
6 L |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
Fisherbrand™ Reusable Glass Narrow-Mouth Erlenmeyer Flasks are useful for measuring and mixing solutions where a high degree of accuracy is not necessary. Long, tapered outside contour minimizes chipping.
- Punta rinforzata con finitura arrotondata
- Corpo dalle pareti spesse
- Il contorno esterno lungo e affusolato riduce al minimo le scheggiature
- Area per la marcatura in ceramica bianca smaltata
Compliance
Progettazione in conformità con i requisiti di tipo 1, classe 1 della specifica ASTM™ E1404
Specifica
Rubber | |
Vetro borosilicato | |
Marcatura in ceramica smaltata opaca | |
Stretta |
Top style: Heavy duty tooled with capacity scale | |
1 | |
Reusable |