Learn More
Fisherbrand™ Beute per filtrazione a parete spessa riutilizzabili
With heavier walls than standard Erlenmeyer flasks
100.08€ - 482.46€
Specifica
Certificazione/Conformità | ASTM E 1406, Tipo II, Classe I |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | 840°F max. |
Graduated | Yes |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Intervallo di graduazione | Altezza (sistema imperiale) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Intervallo di graduazione | Altezza (sistema imperiale) | Dimensione chiusura | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
15456153
|
Fisherbrand™
|
2000 mL | Da 600 a 2000 ml | 11.8 pollici | 9 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15446153
|
Fisherbrand™
|
1000 mL | 300 to 1000 mL | 9.37 in. | 8 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15426153
|
Fisherbrand™
|
250 ml | Da 50 a 250 ml | 6.4 pollici | 6 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15102694
|
Fisherbrand™
|
250 ml | Da 50 a 250 ml | 6.4 pollici | 6 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11920507
|
Fisherbrand™
|
250 ml | Da 50 a 250 ml | 6.4 pollici | 6 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15436153
|
Fisherbrand™
|
500 ml | Da 150 a 500 ml | 7.48 in. | 7 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
15466153
|
Fisherbrand™
|
4 L | 1000 to 4000 mL | 14.96 in. | 12 |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Description
With heavier walls than standard Erlenmeyer flasks
- Scala di capacità del tubo laterale li>
- Progettata per adattarsi a 1 vuoto oa un'atmosfera di 29 in. di mercurio li>
- Le misure da 25 a 500 ml sono dotate di raccordi laterali progettati per accogliere tubi con un diametro esterno di 5,16 pollici. li>
- I formati da 1000 ml e più grandi alloggiano tubi con 3,8 in. diametro esterno li> ul> p>
Compliance
- Progettato in base alla specifica E 1406 di ASTM™, Tipo II, requisiti di Classe I
Spécification
ASTM E 1406, Tipo II, Classe I | |
Vetro borosilicato | |
840°F max. | |
Yes |