Learn More
Fisherbrand™ Timer multicolore Seymour Blue™ Traceable™
Con memoria automatica Bounceback™ per temporizzazioni ripetitive.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.07290kg
Includes: Batteria, supporto da tavolo e retro magnetico
Descrizione
Fisherbrand™ Seymour Blue™ Traceable™ ha quattro canali di temporizzazione separati e memoria di richiamo. Memoria automatica Bounceback™ per temporizzazioni ripetitive.
- Quattro canali di timing separati, più memoria di richiamo
- Capacità di timing: 99 ore, 59 minuti, 59 secondi
- La risoluzione è di 1 secondo/la precisione è dello 0.01%
- Cronometro/conto alla rovescia/sveglia/orologio
- Orologio con orario (12/24 ore)
- Dimensioni: 2.75 × 2.25 × 0.5 poll. (7 × 5.7 × 1.3 cm)
- Peso: 2.75 once (78 g)
- Batteria: Utilizza una pila a bottone alcalina D357 o 357A
Certifications
Il certificato Traceable con numero di serie individuale è rilasciato da un laboratorio di calibrazione ISO 17025 accreditato da A2LA™. Indica la riconducibilità agli standard definiti dal NIST™.
Specifica
Timer Multi-Colored™ | |
0.0001 | |
LCD | |
77.96 g | |
Per misurazioni del tempo ripetitive |
99 ore 59 min. 59 sec. | |
1 sec. | |
2.75 once | |
Batteria, cavalletto da banco, retro magnetico | |
NIST |