Learn More
Fisherbrand™ Micro cucchiai in acciaio inox
Designed using high quality components these micro spoons feature a natural quality and bright finish.
56.65€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11746607
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
56.65€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11593482
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
56.65€
pezzi 5 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Designed using high quality components these micro spoons feature a natural quality and bright finish
- Laboratory Micro Spoon, stainless steel 304 spec 18/8 non-magnetic, bright finish
- Length = 100mm long
- Spoon measurement 8mm wide x 6mm long x 1.5mm deep
- Centre barrel diameter 1.60mm - 'micro'
- Spoon capacity [liquid] = 0.2ml
- Supplied in standard packs of 10
Specifica
Cucchiaio | |
Acciaio inox |