Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette smussati SureOne, universali: 1-200 μl
Una linea completa di puntali per pipetta universali smussati
26.20€ - 38.40€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 1 - 200 μl |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Lunghezza (sistema imperiale) | 2 pollici |
Lunghezza (sistema metrico) | 5 cm |
Stile punta | Bordi smussati |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11903436
|
Fisherbrand™
|
Yellow | Sterile | Hinged Rack |
38.40€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11963426
|
Fisherbrand™
|
Trasparente | Sí | Hinged Rack |
32.30€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11578412
|
Fisherbrand™
|
Trasparente | Non-sterile | Reload Deck |
26.20€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10678325
|
Fisherbrand™
|
Trasparente | Non sterile | Hinged Rack |
29.90€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11983426
|
Fisherbrand™
|
Yellow | Non-sterile | Hinged Rack |
34.05€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11913436
|
Fisherbrand™
|
Giallo | Non-sterile | Refill |
26.65€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Offers a full line of universal fit beveled pipet tips
- Tutti i puntali sterili in rack sono avvolti in pellicola termoretraibile e certificati privi di RNasi, DNasi, ATP, pirogeni, carica microbica, inibitori della PCR, endotossine e DNA
- Tutti i puntali in rack non sterili e sfusi senza filtro sono certificati privi di RNasi, DNasi e DNA
Caratteristiche del rack SureOne
- Inserti per montaggio a filo nel rack, per pipettaggi multicanale semplici
- Chiusura con tacca per mantenere il coperchio aperto per lo sfiato in autoclave
- Bordo del coperchio a impilaggio sicuro, per impedire lo spostamento dei rack quando impilati e trasportati nel laboratorio
- Chiusura Safe-Lock per apertura e chiusura con una sola mano e per impedire l'apertura in caso di caduta
- Design a scatto per tenere saldamente in posizione l'inserto, impedendone il sollevamento durante il pipettaggio
- Coperchio ribaltabile reversibile, disponibile in formato incernierato o rimovibile; il formato incernierato non impedisce l'uso di una pipetta multicanale
- Logo di riciclo stampato su tutti i componenti del rack
- Inserti semplici da posizionare e rimuovere dal rack; fissaggio sul rack per un montaggio sicuro
- Tracciabilità del lotto — Tutti gli inserti sono provvisti di codice articolo Fisherbrand, indicazione del volume del puntale, numero di lotto
- Fori scanalati dell'inserto per impedire il movimento dei puntali, conferendo stabilità per operazioni multicanale
- Clip anti-contatto per impedire il contatto accidentale con i puntali durante l'inserimento negli inserti
- Design multicanale; tutti gli inserti sono in formato da 96 pozzetti
- Il design robusto e rigido garantisce una tenuta sicura su ciascun puntale
- Informazioni sul prodotto visibili sulla scatola
- Linguetta antipolvere per prevenire la contaminazione da detriti del prodotto
- Apertura per le dita, per accedere al prodotto ed estrarlo facilmente
- Confezione con fenditure profonde per rimuovere agevolmente l'inserto per puntali
- Il design della confezione di ricarica consente di risparmiare il 58% dello spazio sul banco rispetto alla confezione con rack e di ridurre il consumo di plastica del 52%
Order Info
Esempi di opzioni di confezione: sfusa, rack, rack sterile e ricarica.
Specifica
1 - 200 μl | |
2 pollici | |
Bordi smussati | |
No |
Autoclavable | |
5 cm | |
Universal Fit | |
SureOne |