Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette SureOne™, ricarica di puntali filtranti
Sterili ed esenti da RNasi, DNasi, ATP, apirogeni e privi di carica batterica, inibitori della PCR, endotossine e DNA
51.10€ - 95.60€
Specifica
Filtrato | Filtered |
---|---|
Sterilità | Sì |
Colore | Trasparente |
Autoclavabile | Sì |
Formato | Refill |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11997714
|
Fisherbrand™
|
Micropoint Nano tip; Graduated at 2.5uL; 0.1-5uL | 0.1 to 5 μL | Micro Point, Universal |
51.10€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11937724
|
Fisherbrand™
|
Low Retention Beveled tip; Non graduated; 2-20uL | Da 2 a 20 μl | Smussato, filtro, bassa ritenzione, adattabilit├á universale, Low Retention, Universal |
95.60€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11907724
|
Fisherbrand™
|
Micropoint tip; Graduated at 2uL; 0.1-10uL | 0.1 - 10 μl | Filtro, adattabilit├á universale |
93.80€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11957724
|
Fisherbrand™
|
Micropoint tip; Graduated at 10, 50, 100, 200uL; 20-200uL | Da 20 a 200 μl | Esteso, filtro, adattabilit├á universale, Universal, Universal |
93.80€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11947724
|
Fisherbrand™
|
Puntale smussato a bassa ritenzione, non graduato, 10-100 ul | Da 10 a 100 μl | Smussato, filtro, bassa ritenzione, adattabilit├á universale, Low Retention, Universal |
82.55€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Sterile and free of RNase, DNase, ATP, pyrogen, bioburden, PCR inhibitors, endotoxin and DNA
Ottimale
Caratteristiche di confezionamento
- I pozzetti sfalsati consentono l'impilamento dei puntali con filtro
- Gli inserti rigidi hanno una forma multicanale per garantire la tenuta sicura del puntale
- Gli inserti con numero di lotto per la rintracciabilità includono anche il numero di catalogo Fisher e il volume del puntale di facile lettura
- La confezione sterile con involucro esterno protegge i puntali dalla contaminazione durante il riempimento degli inserti
- La confezione ecologica della ricarica riduce i rifiuti in plastica e consente di risparmiare spazio
- Le barre guida dell'involucro del blister allineano gli inserti dei puntali per un trasferimento nel rack fluido e affidabile
- Gli inserti Flush Fit si adattano al rack, per un facile pipettaggio multicanale
- Logo di riciclaggio stampato su tutti i componenti del rack
- Chiusura con tacche per sollevare il coperchio e consentire lo sfiato dell'autoclave
- Il bordo del coperchio impedisce che i rack scivolino quando sono impilati e vengono trasportati all'interno del laboratorio
- Il fermo Safe-Lock consente l'apertura e la chiusura con una sola mano e resta chiuso anche in caso di caduta
- Il design a innesto mantiene l'inserto in posizione, impedendo che venga sollevato durante il pipettaggio
- Il coperchio ribaltabile può essere incernierato o a sollevamento; il formato con cerniera non impedisce l'utilizzo di una pipetta multicanale
- Gli inserti possono essere posizionati e rimossi dal rack con estrema facilità; l'aggancio con fascetta sul rack garantisce un fissaggio sicuro
- Rintracciabilità del lotto—tutti gli inserti includono il codice Fisherbrand, il volume del puntale e il numero di lotto
- I fori degli inserti dentellati impediscono il movimento dei puntali, stabilizzandoli per operazioni multicanale
- La fascetta Contact Clip evita il contatto non necessario con i puntali durante il fissaggio degli inserti
- Design multicanale; tutti gli inserti sono a 96 pozzetti
- Design robusto e rigido per una tenuta sicura su ogni puntale
Specifica
Filtered | |
Trasparente | |
Refill | |
Polipropilene |
Sì | |
Sì | |
SureOne |