Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette Micropoint SureOne™, universali
Il nuovo sistema migliorato Fisherbrand SureOne Reload offre una linea completa di puntali per pipetta micropoint universali
14.65€ - 73.60€
Specifica
Filtrato | Non-Filtered |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Universal Fit |
Product Line | SureOne |
Materiale | Polypropylene |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Stile punta | Sterilità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Stile punta | Sterilità | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
11548442
|
Fisherbrand™
|
Da 100 a 1250 μl | Senza filtro, SureOne | Non-sterile | Bulk |
26.20€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10492725
|
Fisherbrand™
|
Da 100 a 1250 μl | Rack incernierato, senza filtro, SureOne | Sí | Hinged Rack |
61.60€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11963456
|
Fisherbrand™
|
100 to 1250 μL | MicroPoint | Non-sterile | Refill |
63.90€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11903456
|
Fisherbrand™
|
Da 5 a 300 μl | Bordi smussati | Non sterile | Hinged Rack |
59.55€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10003414
|
Fisherbrand™
|
Da 5 a 300 μl | Bordi smussati | Sí | Hinged Rack |
73.60€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11993446
|
Fisherbrand™
|
Da 5 a 300 μl | MicroPoint | Non sterile | Bulk |
26.35€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11538442
|
Fisherbrand™
|
Da 5 a 300 μl | Bordi smussati | Non sterile | Refill |
28.50€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11953416
|
Fisherbrand™
|
0.1 - 10 μl | Rack incernierato, senza filtro, SureOne | Non sterile | Hinged Rack |
29.80€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11973416
|
Fisherbrand™
|
Da 0.1 a 10 μl | Monouso, senza filtro, SureOne | Non-sterile | Refill |
26.85€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11588402
|
Fisherbrand™
|
0.1 - 10 μl | Lunghezza estesa | Non sterile | Hinged Rack |
32.30€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10527014
|
Fisherbrand™
|
0.1 - 10 μl | Lunghezza estesa | Non sterile | Hinged Rack |
33.20€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11933416
|
Fisherbrand™
|
Da 0.1 a 10 μl | Senza filtro, SureOne | Non-sterile | Bulk |
21.95€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10053014
|
Fisherbrand™
|
0.1 to 10 μL | MicroPoint | Sterile | Hinged Rack |
35.15€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
11913426
|
Fisherbrand™
|
0.5 to 10 μL | MicroPoint | Non-sterile | Hinged Rack |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
11903426
|
Fisherbrand™
|
0.5 to 10 μL | MicroPoint | Non-sterile | Bulk |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||
Descrizione
Reload system provides a complete line of micropoint universal-fit pipet tips.
- Tutti i puntali rack sterili sono avvolti in pellicola termoretraibile e certificati esenti da RNasi, DNasi, ATP, apirogeni e privi di carica batterica, inibitori della PCR, endotossine e DNA. Tutti i puntali rack non sterili, non filtrati e sfusi sono certificati esenti da RNasi, DNasi e DNA
- Gli inserti Flush Fit si adattano al rack, per un facile pipettaggio multicanale
- Logo di riciclaggio stampato su tutti i componenti del rack
- Chiusura con tacche per sollevare il coperchio e consentire lo sfiato dell'autoclave
- Il bordo del coperchio impedisce che i rack scivolino quando sono impilati e vengono trasportati all'interno del laboratorio
- Il fermo Safe-Lock consente l'apertura e la chiusura con una sola mano e resta chiuso anche in caso di caduta
- Il design a innesto mantiene l'inserto in posizione, impedendo che venga sollevato durante il pipettaggio
- Il coperchio ribaltabile invertibile può essere incernierato o a sollevamento; il formato con cerniera non impedisce l'utilizzo di una pipetta multicanale
- Gli inserti possono essere posizionati e rimossi dal rack con estrema facilità; l'aggancio con fascetta sul rack garantisce un fissaggio sicuro
- Rintracciabilità del lotto—tutti gli inserti includono il codice Fisherbrand, il volume del puntale e il numero di lotto
- I fori degli inserti dentellati impediscono il movimento dei puntali, stabilizzandoli per operazioni multicanale
- La fascetta Contact Clip evita il contatto non necessario con i puntali durante il fissaggio degli inserti
- Design multicanale; tutti gli inserti sono a 96 pozzetti. Design robusto e rigido per una tenuta sicura su ogni puntale
- Informazioni sul prodotto disponibili sulla confezione
- L'aletta antipolvere impedisce la contaminazione del prodotto da parte di eventuali residui
- L'incavo per le dita consentono un facile accesso per l'estrazione del prodotto
- La confezione Canyon Cut consente una facile rimozione dell'inserto del puntale
- Il design della confezione delle ricariche consente di risparmiare il 58% di spazio sul banco da lavoro rispetto alle confezioni in rack; inoltre, riduce i rifiuti in plastica del 52%
Order Info
Le opzioni di confezionamento includono la fornitura sfusa, rack, rack sterile e ricarica.
Specifica
Non-Filtered | |
Universal Fit | |
SureOne | |
Polypropylene |