Learn More
Fisherbrand™ Glass Beaker with Cover
The Fisherbrand™ Glass Beaker with Cover is an ideal accessory for the Fisherbrand™ 11211 ultrasonic cleaner. This is a safe and economical choice for any laboratory.
14.80€ - 49.85€
Specifica
Tipo | Beaker |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | FB11211 Ultrasonic Cleaning Unit |
Include | Lid |
Materiale | Glass |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema imperiale) | Capacità (sistema metrico) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12652525
|
Fisherbrand™
|
20.28 oz. | 0.6 L | Beaker |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
12662525
|
Fisherbrand™
|
33.81 oz. | 1 L | Beaker |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Clear glass for easy viewing
- Stable design prevents tipping
- Easy to open and close lid
- Graduated design
Specifica
Beaker | |
FB11211 Ultrasonic Cleaning Unit | |
Lid | |
Glass |