Learn More
Fisherbrand™ Covers for Fisherbrand™ Ultrasonic Cleaners
Da utilizzare con i bagni a ultrasuoni Fisherbrand
14.50€ - 140.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10060892
|
Fisherbrand™
|
Pulitore a ultrasuoni S10/S10H | Coperchio |
14.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10235232
|
Fisherbrand™
|
Bagni a ultrasuoni Elmasonic da 17 l S 15 (H) | Coperchio |
20.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10560243
|
Fisherbrand™
|
Unità pulizia a ultrasuoni FB11201 | Coperchio in plastica |
23.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10798294
|
Fisherbrand™
|
Unità pulizia a ultrasuoni FB11203 | Coperchio in plastica |
28.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11846244
|
Fisherbrand™
|
Bagno a ultrasuoni FB11205 | Coperchio in plastica |
37.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10487912
|
Fisherbrand™
|
Unità pulizia a ultrasuoni FB11207 | Coperchio in plastica |
38.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10798484
|
Fisherbrand™
|
Bagno a ultrasuoni FB11209 | Coperchio in plastica |
39.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10345962
|
Fisherbrand™
|
Bagno a ultrasuoni FB11211 | Coperchio in plastica |
45.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11706208
|
Fisherbrand™
|
Unità per pulizia a ultrasuoni Elmasonic S 450 H | Coperchio |
75.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11716208
|
Fisherbrand™
|
Bagni a ultrasuoni Elma serie S900 | Coperchio |
140.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Coperchio facile da aprire e da chiudere
- Riduzione del livello di rumorosità
- Per portare il bagno a ultrasuoni alla temperatura desiderata in modo più rapido
- Per contenere e prevenire fuoriuscite e perdite
Specifica
Coperchio |