Learn More
Mettler Toledo™ Misuratori per pH/mV FiveEasy™ F20
Misuratore da banco compatto che consente misurazioni di elevata qualità di pH/mV mediante l'uso di un semplice pulsante
Marca: Mettler Toledo™ 30266658
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.63000kg
Includes:
Descrizione
- Design compatto e salva spazio con involucro in ABS
- Rimuovere il portasensore dopo l'uso e riporlo sul lato del misuratore
- Ampio display LCD a segmenti da 4.3 pollici ben strutturato per una facile visualizzazione
- Disposizione intuitiva dei pulsanti e facile menu per agevolare le operazioni
- Compensazione della temperatura ATC e MTC
- Calibrazione lineare su tre punti (max.) con quattro gruppi tampone predefiniti
- Ingressi sensori BNC, Cinch, NTC 30Kiloohm
- Con uscita analogica, registrazione endpoint automatica e manuale, segnalazione endpoint acustica e visiva
- Ideale per un'ampia gamma di applicazioni di laboratorio
- Range di pH: da 0.00 a 14.00
- Risoluzione pH: 0.01
- Precisione del pH: ±:0.01
- Range mV: da 2000 a 2000mv
- Risoluzione mV: 1mV
- Precisione mV: ±1mV
- Range di temperature: da 0° a +100°C (da 32° a 212°F)
- Risoluzione della temperatura: 0.1°C
- Precisione della temperatura: 0.5°C
- Dimensioni memoria: calibrazione corrente
- Alimentazione: da 100 a 240V, 50/60Hz, 12 V c.c.
- Dimensioni: 22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 pollici)
- Peso: 0.63 kg (1.4 libbre)
- Solo misuratore F20: per applicazioni che richiedono un sensore specifico non incluso in un kit
- Kit F20 Standard: per una vasta gamma di campioni acquosi generici
Specifica
FiveEasy F20-Basic | |
±1 mV | |
Guida rapida di installazione, starter pack di tamponi pH | |
Calibrazione lineare con quattro gruppi di tamponi predefiniti | |
0.01 | |
1 mV | |
Da 32° a 212 °F | |
LCD | |
Sensori BNC, Cinch, NTC 30 kiloOhm | |
0.63 kg | |
ATC e MTC | |
Da 100 a 240 V |
±0.01 | |
0.5 °C | |
Applicazioni che richiedano un sensore specifico non incluso in un kit | |
Da 0.00 a 14.00 | |
Da 2000 a 2000 mV | |
Da -0° a 100 °C | |
0.1 °C | |
Calibrazione corrente | |
22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 in.) | |
1.4 libbre | |
Solo misuratore F20 | |
50/60 Hz |