Learn More
Eppendorf™ Fixed Angle QuickLock™ Rotor with Aerosol-tight Lid
For use with Centrifuge 5430 and Centrifuge 5430 R
730.00€ - 1045.00€
Specifica
Tipo | Fixed Angle Rotor |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | 5430/5430R Centrifuges |
Angolo | Fixed |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
13477916
|
Eppendorf™
5427739009 |
6 x 15/50 mL |
1045.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13276928
|
Eppendorf™
5427752005 |
24 Spin Columns |
935.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
13286928
|
Eppendorf™
5427753001 |
30 x 1.5/2 mL |
730.00€
Pezzo |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
13206938
|
Eppendorf™
5427754008 |
48 x 1.5 mL |
850.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Aerosol-tight Eppendorf QuickLock rotors close with only 1/4 of a turn
- Saves time during every day use
- Takes repetitive stress off your wrist
Specifica
Fixed Angle Rotor | |
5430/5430R Centrifuges | |
Fixed |