Learn More
Eppendorf™ Fixed Angle Rotors for Concentrator Plus Centrfuge
For use with Concentrator Plus Centrifuge
457.00€
Specifica
Tipo | Fixed Angle Rotor |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Concentrator Plus Centrifuge |
Angolo | Fixed |
Include | Without Lid |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10504843
|
Eppendorf™
5490030001 |
48 x 1.5/2 mL |
457.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10184313
|
Eppendorf™
5490034007 |
72 x 0.5 mL |
457.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10572264
|
Eppendorf™
5490035003 |
36 x 3.0/5.0 mL Flat-bottom Tubes |
457.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10115802
|
Eppendorf™
5490032004 |
70 x 1.5/2 mL |
457.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Eppendorf Concentrator plus was designed with the customer in mind to deliver an ergonomic, intuitive and durable solution that fits comfortably right on your lab bench.
Specifica
Fixed Angle Rotor | |
Concentrator Plus Centrifuge | |
Fixed | |
Without Lid |