Learn More
Thermo Scientific™ Fixed Needle Syringes for GC Instruments
Get accurate, reproducible results from these fixed-needle syringes for Thermo Scientific™ and Agilent GC autosamplers.
52.64€ - 300.99€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Volume (sistema metrico) | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Volume (sistema metrico) | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10512265
|
Thermo Scientific™
36500505 |
AS3000, AS2000, AI/AS1310, AI/AS 1610 Autosamplers | 5 μL | 26 G |
89.27€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10374653
|
Thermo Scientific™
36500525 |
Autocampionatore TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800 | 10 µl | Misura 25 |
90.75€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10197854
|
Thermo Scientific™
36500580 |
TriPlus, AS2000, AI/AS 1610 Autosamplers | 10 μL | 23 to 26 G |
89.54€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10384653
|
Thermo Scientific™
36502019 |
TriPlus, AS2000 Autosampler | 10 μL | 26 G |
80.11€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10527694
|
Thermo Scientific™
36504047 |
Autocampionatore TriPlus | 5 µl | Misura 26 |
89.05€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10746173
|
Thermo Scientific™
36520060 |
Autocampionatore TriPlus, AS3000, AS2000, AS200, AS800 | 10 µl | Misura 23 |
71.65€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10721724
|
Thermo Scientific™
36520061 |
TriPlus, AS2000 Autosampler | 10 μL | 23 G |
115.26€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10364083
|
Thermo Scientific™
365C3701 |
CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplers | 5 μL | 23 G |
88.12€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10029192
|
Thermo Scientific™
365D1856 |
Autocampionatore AS3000, AS2000, AS200, AS800 | 10 μl | Misura 26 |
278.00€
pezzi 6 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10206824
|
Thermo Scientific™
365D3711 |
Autocampionatore AS3000, AS2000, AS200, AS800 | 10 µl | Misura 26 |
52.64€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10361505
|
Thermo Scientific™
36504045 |
AI/AS1310, TriPlus, AS3000, AI/AS 1610 Autosamplers | 0.5 μL | 23 G |
139.62€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
10025744
|
Thermo Scientific™
365D2971 |
CTC GC Instruments, AI/AS 1610 Autosamplers | 10 μl | 23 G |
300.99€
pezzi 6 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13456806
|
Thermo Scientific™
365C0241 |
TriPlus RSH Autosampler | 5 μL | 26s G |
142.54€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
Get accurate, reproducible fixed-needle syringes for Thermo Scientific™ and Agilent GC autosamplers. Choose from a variety of sizes, types and autosampler compatibilities. They are available in standard industry size with white scale backing for easy reading and solvent-resistant markings.
- Borosilicate glass with metal flanges
- Needles and plungers are stainless steel
- Field-proven syringe design
- Cone tip
Specifica
No | |
Cone |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.