Learn More
Gilac™ Food Contact Certified Pallet
Food Contact Certified Pallet is ideal for equipping preparation area cold rooms.
106.52€ - 372.24€
Specifica
Product Type | Aero Tote Pallet |
---|---|
Colore | Black |
Certificazione/Conformità | Food Contact Certified |
Altezza (sistema imperiale) | 4.7 in. |
Altezza (sistema metrico) | 120 mm |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17958551
|
Gilac™
G052262 |
600 mm | 400 mm |
106.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
17918571
|
Gilac™
G052261 |
800 mm | 1200 mm |
372.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Food contact certified plastic pallet.
- Ideal for equipping preparation area cold rooms.
- Load capacity when stationary: 600 kg
- Load capacity in motion: 400 kg
- Storage prohibited on racks: the pads of the pallets are incompatible with the rails of the racks.
Specifica
Aero Tote Pallet | |
Food Contact Certified | |
120 mm |
Black | |
4.7 in. |