Learn More
Memmert™ Forced-air Circulation Hot Air Sterilizer with TwinDISPLAY
Use this vacuum sterilizer for a variety of applications. Memmert™ Forced-air Circulation Hot Air Sterilizer with TwinDISPLAY sterilizes containers and instruments. Safer than disinfection.
2185.00€ - 7975.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) | Applied for sterilisation of medical materials, complete killing of highly resistant microorganisms, special application of depyrogenisation |
---|---|
Temperatura (sistema metrico) | 10°C to 250°C |
Display | TwinDISPLAY |
Frequenza | 50/60 Hz |
Interfaccia | Ethernet and USB |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) esterno | Profondità (sistema metrico) parte esterna | Profondità (sistema metrico) camera | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) esterno | Profondità (sistema metrico) parte esterna | Profondità (sistema metrico) camera | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12875873
|
Memmert™
SF750PLUS |
749 L | 1726 mm | 784 mm | 600 mm |
7975.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12865873
|
Memmert™
SF450PLUS |
449 L | 1247 mm | 784 mm | 600 mm |
6205.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12815873
|
Memmert™
SF55PLUS |
53 L | 784 mm | 514 mm | 330 mm |
2590.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
12805873
|
Memmert™
SF30PLUS |
32 L | 704 mm | 434 mm | 250 mm |
2185.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- 2 Pt100 sensors Class A in 4-wire-circuit, mutually monitoring and taking over the performance at the same temperature value
- TwinDISPLAY: Adaptive multifunctional digital PID-microprocessor controller with 2 high-definition TFT-color displays
- German, English, Spanish, French, Polish, Czech, Hungarian language settings
- Digital backwards counter with target time setting, adjustable from 1 minute to 99 days
- Process time does not start until the set temperature is reached
- Three freely selectable temperature values
- Adjust by temperature (Celsius or Fahrenheit), fan speed, air flap position, program time, time zones, summertime/wintertime
- Forced air circulation by quite air turbine, adjustable in 10 % steps for each segment individually
- Vent connection with restrictor flap
- AtmoCONTROL software on a USB stick for programming, managing and transferring programmes via Ethernet interface or USB port
- Visual and acoustic alarms
Specifica
Applied for sterilisation of medical materials, complete killing of highly resistant microorganisms, special application of depyrogenisation | |
TwinDISPLAY | |
Ethernet and USB |
10°C to 250°C | |
50/60 Hz |