Learn More
Buerkle™ Forceps, Stainless Steel, Sharp, Straight
The Forceps, stainless steel, sharp, straight are ideal for use in laboratories. Pointed ends with a fluted internal structure ensure reliable handling of different samples. The fluted handle offers a good grip.
5.05€ - 6.80€
Specifica
Stile punta | Sharp, straight |
---|---|
N. per confezione | 1 |
Progettazione | Sharp, straight |
Materiale | Stainless Steel (1.4301) |
Da utilizzare con (applicazione) | Food |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16309561
|
Buerkle™
5386-0200 |
105 mm |
5.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16319561
|
Buerkle™
5386-0202 |
130 mm |
5.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16329561
|
Buerkle™
5386-0204 |
160 mm |
6.80€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Description
- Stainless steel (1.4301)
- Pointed ends with a fluted internal structure ensure reliable handling of different samples
- The fluted handle offers a good grip
- Suitable for use in precise work in chemistry, the pharmaceutical industry, cosmetics and food & beverage
Specifications
Sharp, straight | |
Sharp, straight | |
Food |
1 | |
Stainless Steel (1.4301) | |
Forceps |