Learn More
Gardner Denver Welch™ Kit 5 Freeze dryer adapter kit, for Chemvac & Vacuum concentrator Adapter kit, DN 16 KF
For rotary vane pump DN 16 KF
Marca:  Gardner Denver Welch™ 330044
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.29000kg
Codice prodotto. 15331461
  • 138.86€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Vacuum concentrator kit includes:
  • KF16 flange adapter
  • 1.5m PVC vacuum hose
  • Clamps, centring rings and adapters
Specifica
Specifica
DN 16 KF
Rotary vane pump DN 16 KF