Learn More
Gardner Denver Welch™ Kit 6 Freeze dryer adapter kit, for Chemvac & Vacuum concentrator Adapter kit, DN 25 KF
For rotary vane pump DN 25 KF
Marca:  Gardner Denver Welch™ 330045
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.50000kg
Codice prodotto. 13226349
  • 161.12€ / Pezzo
Spedizione stimata: 16-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Vacuum concentrator kit includes:
  • KF25 flange adapter
  • 1.5m PVC vacuum hose
  • Clamps and centring rings
Specifica
Specifica
Freeze Dryer and Vacuum Concentrator Adapter Kit
Rotary vane pump DN 25 KF