Learn More
Brannan™ Termometro digitale per frigorifero e congelatore
Con indicazione delle aree di controllo termico consigliate per la conservazione degli alimenti. Il termometro per congelatore e frigorifero orizzontale Brannan™ può essere poggiato su un ripiano oppure appeso a un rack.
Marca: Brannan™ 22/483/2
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.02520kg
Descrizione
Termometro da frigorifero in plastica bianca, facile da usare, con scala della temperatura in azzurro per indicare le zone consigliate.- Le temperature del frigorifero sono visualizzate solo in °C.
- Può essere riposto su uno scaffale o essere appeso su un rack.
- Lunghezza 130 mm
- Colore bianco
Specifica
130 x 40 x 22 mm | |
40 mm | |
Fluido non tossico | |
-30°C | |
±1 °C | |
40 mm |
218 x 95 x 0.5 mm | |
130 mm | |
40°C | |
Da –30 a 40 °C | |
Scala blu |