Learn More
Fisherbrand™ Scatola portavetrini da congelatore
Per la conservazione e il trasporto di vetrini 75 x 25 mm (3 x 1 pollici). La scatola portavetrini per congelatore Fisherbrand™ è realizzata in policarbonato e resiste a temperature fino a -80 °C.
Marca: Fisherbrand™
29.17 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21750" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27000kg
Descrizione
Conservazione sicura anche a temperature estremamente basse- Utilizzabile a intervalli di temperatura fino a -80°C.
- Resistente struttura in policarbonato con fibbia in acciaio inox
- Liner in schiuma resistente alla temperatura
- Appositi slot scanalati uniformi separano i vetrini per evitare il contatto
- Foglio identificativo e slot numerati per un agevole recupero dei vetrini
- In grado di contenere 100 vetrini standard da 25 x 75 mm o 3 x 1 pollici.
- Impilabili e autoclavabili
Specifica
Scatola per vetrini True North™ | |
Viola | |
Per la conservazione o il trasporto dei vetrini | |
17.5 cm | |
3.4 cm | |
Rectangular | |
20.8 cm |
100 | |
100 vetrini | |
6.88 pollici | |
1.33 pollici | |
Policarbonato, acciaio inox | |
8.18 pollici |