Learn More
Brady™ Etichette in poliestere ultrasottili per applicazioni criogeniche FreezerBondz™
Etichetta le superfici curve congelate in laboratorio, tra cui provette, fiale e criocamere, con l’etichetta ultrasottile in poliestere B-492. Stampa praticamente ovunque con una robusta stampante per etichette palmare Brady.
64.92€ - 112.10€
Specifica
Certificazione/Conformità | RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) |
---|---|
Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
Colore | Black on White |
Finitura | Matte |
Materiale | Polyester |
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensions (LxW) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Formato | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17891799
|
Brady™
170897 |
0.25 x 1.25 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
98.74€
pezzi 180 |
Spedizione stimata: 08-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17990730
|
Brady™
170779 |
0.375 x 0.825 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
93.06€
pezzi 220 |
Spedizione stimata: 08-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17861759
|
Brady™
170899 |
0.375 x 1.25 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
77.88€
pezzi 360 |
Spedizione stimata: 08-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17920740
|
Brady™
170781 |
0.5 x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
95.23€
pezzi 240 |
Spedizione stimata: 16-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17891719
|
Brady™
170895 |
0.5 x 0.9 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
111.40€
pezzi 240 |
Spedizione stimata: 08-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17811749
|
Brady™
170894 |
0.5 x 1 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
112.10€
pezzi 240 |
Spedizione stimata: 08-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17970730
|
Brady™
170780 |
0.5 x 1 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
100.15€
pezzi 180 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17801729
|
Brady™
170898 |
0.6 x 1.625 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
70.61€
pezzi 200 |
Spedizione stimata: 08-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17851799
|
Brady™
170892 |
1 x 0.9 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
107.18€
pezzi 180 |
Spedizione stimata: 08-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17950730
|
Brady™
170778 |
0.375 x 0.375 in. | BMP41, BMP51, M511 | Die-cut |
93.81€
pezzi 240 |
Spedizione stimata: 08-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17881719
|
Brady™
170901 |
1 x 1.75 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
74.60€
pezzi 180 |
Spedizione stimata: 08-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17861749
|
Brady™
170900 |
1.65 x 0.5 in. | BMP51, M511 | Die-cut |
64.92€
pezzi 180 |
Spedizione stimata: 08-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17980690
|
Brady™
170777 |
25 ft. x 0.5 in. | BMP41, BMP51, M511 | Continuous |
104.34€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Speciali: ideali per l'uso in laboratorio su superfici curve come provette, fiale e pipette
- Durevoli: resistono ad agenti chimici, abrasioni e temperature estreme, compresa la conservazione in azoto liquido
- Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente per un'adesione perfetta su superfici curve e lisce come vetro e polipropilene
- Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
- Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
RoHS Compliant to 2011/65/EU (Pass 2015/863) | |
Black on White | |
Polyester | |
Labels | |
-320°F to +230°F |
Permanent Acrylic | |
Matte | |
Thermal Transfer | |
Non-sterile |