Learn More
Epredia™ Vetrini per microscopio smerigliati, smerigliatura a 45°
I vetrini Premium vengono realizzati mediante un esclusivo processo di pulizia brevettato, concepito per garantire risultati coerenti e facilità d'interpretazione. Il processo consente di utilizzare questi vetrini per le attività di routine di istologia e microbiologia, in particolare in applicazioni che forniscono costantemente strisci ematici nitidi e dai bordi sfumati con una buona morfologia.
Marca: Epredia™ AB00000112E01MNZ50
Dettagli aggiuntivi : Peso : 4.19400kg
Descrizione
- Realizzati in vetro soda-calcico ultra bianco
- Ridotto contenuto di ferro per bassa autofluorescenza
- Riflessi verdi ridotti al minimo
- Trasparenza ottimale garantita
- Igienici, piani e pronti all'uso
Specifica
45°, smeriglio | |
20 mm | |
76 mm | |
Ultra bianco | |
Senza rivestimento | |
Sì |
Vetro a calce sodata | |
1mm | |
26 mm | |
ISO8037/I | |
50/scatola, 1.000 cartone esterno | |
76 x 26 mm |