Learn More
Frosters Cryogenic Apron
Click to view available options
Size:
Small
Specifica
Tipo | Cryogenic Apron |
Size | Small |
Materiale | Polyolefin, Polyester, Cotton, Polyamide |
Colore | Blue |
Resistenza | Water, spills, and splashes of Cryogenic material |
Da utilizzare con (applicazione) | The apron provides optimum protection for torso and upper legs against the effects of spills and splashes of cryogenic material |
Dimensioni (L x P) | 900 x 620 mm |
Lunghezza (sistema metrico) | 900 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 620 mm |