Learn More
R&L Enterprises™ Supporto bombola di gas per fissaggio a banco
Reduces danger of accidents from falling cylinders or escaping gases, up to 286mm in diameter. R&L Enterprises™ Bench Mounting Gas Cylinder Supports come with fitting instructions.
Marca:  R&L Enterprises™ 3603
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.98100kg
Codice prodotto. 10545784
  • 72.40€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Incorporates two screw clamps and holes for permament fixing
  • Heavy metal bracket with fire-resistant strap and buckle
  • Secured permanently or temporarily to a bench edge up to 70mm thick
Specifica
Specifica
Supporto bombola di gas per fissaggio a banco
Cilindri con diam. fino a 230mm