Learn More
Thermo Scientific™ Manual, Fixed Needle, Gas Tight Syringes for GC Instruments
Choose Thermo Scientific™ Fixed-Needle, Gas-Tight Syringes for manual accurate, reproducible GC sample introduction using an affixed needle and a plunger that creates a tight seal.
62.98€ - 233.91€
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Calibro dell'ago | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12826036
|
Thermo Scientific™
365F2441 |
23s G | 25 μL |
127.88€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12836036
|
Thermo Scientific™
365F2461 |
26s G | 25 μL |
132.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
12846036
|
Thermo Scientific™
365G2311 |
23s G | 50 μL |
132.78€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13436866
|
Thermo Scientific™
365G2321 |
26s G | 50 μL |
165.08€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13426876
|
Thermo Scientific™
365I2321 |
26 G | 250 μL |
177.04€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10177754
|
Thermo Scientific™
365G2111 |
25 G | 50 μL |
71.05€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13416876
|
Thermo Scientific™
365I2331 |
26 G | 250 μL |
139.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13446876
|
Thermo Scientific™
365I2341 |
23 G | 250 μL |
233.91€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10724457
|
Thermo Scientific™
365H2321 |
25 G | 100 μL |
74.39€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10239214
|
Thermo Scientific™
365I2561 |
25 G | 250 μL |
81.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10782317
|
Thermo Scientific™
365J2831 |
25 G | 500 μL |
73.24€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10025774
|
Thermo Scientific™
365K3051 |
22 G | 1 mL |
80.11€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15254573
|
Thermo Scientific™
365D6314 |
26s G | 10 μL |
71.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15284573
|
Thermo Scientific™
365F6315 |
22s G | 25 μL |
62.98€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15294573
|
Thermo Scientific™
365G6316 |
22s G | 50 μL |
65.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15204583
|
Thermo Scientific™
365H6317 |
22s G | 100 μL |
99.56€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15214583
|
Thermo Scientific™
365J6319 |
22s G | 500 μL |
66.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
13486856
|
Thermo Scientific™
365F2451 |
26s G | 25 μL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Get durability, clarity and accuracy from Thermo Scientific™ Manual Fixed Needle, Gas Tight Syringes. Used for manual sample injection into gas chromatography (GC) instrument, they provide accuracy and reproducibility that gives you confidence in analytical results, time-after-time. These syringes have an affixed needle and a plunger that creates a tight seal with the barrel. Choose from a variety of sizes and types. They are available in standard industry size with black easy-to-read and solvent-resistant markings.
- Borosilicate glass with metal flanges
- Needles are stainless steel
- Plungers are PTFE
- Field-proven syringe design
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.