Learn More
Thermo Scientific™ GC SMART Syringes for TriPlus™ RSH SMART Autosampler
Use these GC syringes embedded with an ID chip to track part and lot numbers, usage, and history to increase data confidence and ensure system compliance.
122.82€ - 452.15€
Specifica
Product Type | GC Autosampler Syringe |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | TriPlus RSH SMART Autosampler, All TriPlus RSH Instruments and All PAL3 Models |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Calibro dell'ago | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17627055
|
Thermo Scientific™
365A0241-SM |
0.5 μL RN, 23 G, Cone, 57 mm | 0.5 μL | 23 G |
246.73€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17637055
|
Thermo Scientific™
365B0251-SM |
1 μL RN, 23 G, Cone, 57 mm | 1 μL | 23 G |
246.73€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17647055
|
Thermo Scientific™
365C0221-SM |
5 μL FN, 23 s G, Cone, 85 mm | 5 μL | 23s G |
236.94€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17657055
|
Thermo Scientific™
365C0231-SM |
5 μL FN, 23 s G, Cone, 57 mm | 5 μL | 23s G |
195.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17667055
|
Thermo Scientific™
365C0241-SM |
5 μL FN, 26 s G, Cone, 85 mm | 5 μL | 26s G |
228.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17677055
|
Thermo Scientific™
365C0251-SM |
5 μL FN, 26 s G, Cone, 57 mm | 5 μL | 26s G |
186.94€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17687055
|
Thermo Scientific™
365D0261-SM |
10 μL FN, 23 s G, Cone, 85 mm | 10 μL | 23s G |
193.46€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17697055
|
Thermo Scientific™
365D0271-SM |
10 μL FN, 23 s G, Cone, 57 mm | 10 μL | 23s G |
122.82€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17607065
|
Thermo Scientific™
365D0281-SM |
10 μL FN, 26 s G, Cone, 85 mm | 10 μL | 26s G |
181.52€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17617065
|
Thermo Scientific™
365D0291-SM |
10 μL FN, 26 s G, Cone, 57 mm | 10 μL | 26s G |
124.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17627065
|
Thermo Scientific™
365D0301-SM |
10 μL FN GT, 23 s G, Cone, 85 mm; PTFE-tipped Plunger | 10 μL | 23s G |
197.82€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17637065
|
Thermo Scientific™
365D0311-SM |
10 μL FN GT, 23 s G, Cone, 57 mm; PTFE-tipped Plunger | 10 μL | 23s G |
172.81€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17647065
|
Thermo Scientific™
365D0321-SM |
10 μL FN GT, 26 s G, Cone, 85 mm, PTFE-tipped Plunger | 10 μL | 26s G |
202.17€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17667065
|
Thermo Scientific™
365D0391-SM |
10 μL FN, 26 s G, Bevel, 57 mm | 10 μL | 26s G |
192.38€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17677065
|
Thermo Scientific™
365F2441-SM |
25 μL FN GT, 23 s G, Cone, 57 mm, PTFE-tipped Plunger | 25 μL | 23s G |
204.34€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17687065
|
Thermo Scientific™
365F2451-SM |
25 μL FN GT, 26 s G, Cone, 85 mm, PTFE-tipped Plunger | 25 μL | 26s G |
242.38€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17697065
|
Thermo Scientific™
365F2461-SM |
25 μL FN GT, 26 s G, Cone, 57 mm, PTFE-tipped Plunger | 25 μL | 26s G |
204.34€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17607075
|
Thermo Scientific™
365G2311-SM |
50 μL FN GT, 23 s G, Cone, 57 mm, PTFE-tipped Plunger | 50 μL | 23s G |
209.77€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17617075
|
Thermo Scientific™
365G2321-SM |
50 μL FN GT, 26 s G, Cone, 85 mm, PTFE-tipped Plunger | 50 μL | 26s G |
245.64€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17627075
|
Thermo Scientific™
365G2331-SM |
50 μL FN GT, 26 s G, Cone, 57 mm, PTFE-tipped Plunger | 50 μL | 26s G |
213.03€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17637075
|
Thermo Scientific™
365H2141-SM |
100 μL FN GT, 23 s G, Cone, 57 mm, PTFE-tipped Plunger | 100 μL | 23s G |
189.12€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17647075
|
Thermo Scientific™
365H2151-SM |
100 μL FN GT, 26 s G, Cone, 85 mm, PTFE-tipped Plunger | 100 μL | 26s G |
217.38€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17657075
|
Thermo Scientific™
365H2161-SM |
100 μL FN GT, 26 s G, Cone, 57 mm, PTFE-tipped Plunger | 100 μL | 26s G |
192.38€
Pezzo |
Spedizione stimata: 24-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17667075
|
Thermo Scientific™
365H2171-SM |
100 μL FN GT, 23 G, Side Hole, 85 mm, PTFE-tipped Plunger | 100 μL | 23 G |
265.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17677075
|
Thermo Scientific™
365H2181-SM |
100 μL FN GT, 23 G, Side Hole, 57 mm, PTFE-tipped Plunger | 100 μL | 23 G |
228.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17687075
|
Thermo Scientific™
365I2321-SM |
250 μL FN GT, 26 G, Cone, 85 mm, PTFE-tipped Plunger | 250 μL | 26 G |
227.17€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17697075
|
Thermo Scientific™
365I2331-SM |
250 μL FN GT, 26 G, Cone, 57 mm, PTFE-tipped Plunger | 250 μL | 26 G |
194.56€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17607085
|
Thermo Scientific™
365I2341-SM |
250 μL FN GT, 23 G, Side Hole, 85 mm, PTFE-tipped Plunger | 250 μL | 23 G |
265.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17617085
|
Thermo Scientific™
365I2351-SM |
250 μL FN GT, 23 G, Side Hole, 57 mm, PTFE-tipped Plunger | 250 μL | 23 G |
231.51€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17627085
|
Thermo Scientific™
365J2411-SM |
500 μL FN GT, 26 G, Cone, 85 mm, PTFE-tipped Plunger | 500 μL | 26 G |
302.16€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17637085
|
Thermo Scientific™
365J2421-SM |
500 μL FN GT, 26 G, Cone, 57 mm, PTFE-tipped Plunger | 500 μL | 26 G |
265.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17647085
|
Thermo Scientific™
365J2441-SM |
500 μL FN GT, 23 G, Side Hole, 57 mm, PTFE-tipped Plunger | 500 μL | 23 G |
307.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17657085
|
Thermo Scientific™
365K2811-SM |
1 mL FN GT LC, 22 G, 57 mm, PTFE-tipped Plunger | 1 mL | 22 G |
299.99€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17667085
|
Thermo Scientific™
365K2871-SM |
1 mL FN GT HS, 23 G, Side Hole, 65 mm, PTFE-tipped Plunger | 1 mL | 23 G |
345.64€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17677085
|
Thermo Scientific™
365L2321-SM |
2.5 mL FN GT HS, 23 G, Side Hole, 65 mm, PTFE-tipped Plunger | 2.5 mL | 23 G |
319.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17687085
|
Thermo Scientific™
365M2331-SM |
5 mL FN GT HS, 23 G, Side Hole, 65 mm, PTFE-tipped Plunger | 5 mL | 23 G |
433.67€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17697085
|
Thermo Scientific™
365N2721-SM |
10 mL FN GT LC, 19 G, 57 mm, PTFE-tipped Plunger | 10 mL | 19 G |
452.15€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
17657065
|
Thermo Scientific™
365D0331-SM |
10 μL FN GT, 26 s G, Cone, 57 mm, PTFE-tipped Plunger | 10 μL | 26s G |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Description
Use the unique technology of Thermo Scientific™ GC SMART Syringes as a traceable usage-based approach to gas chromatography (GC) syringe management, resulting in increased reliability, instrument up-time, confidence in the results, and full traceability. When installed on a Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH SMART autosampler, the SMART syringes benefit from the unique SMART technology: each syringe is equipped with an ID chip which stores information such as part number, lot number, usage range, and history for that specific syringe. The information stored on the chip can be directly accessed and reported via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS software.
SMART syringes are compatible with all TriPlus™ RSH instruments as well as PAL platforms and AOC-6000 series instruments.
SMART Technology Benefits
- Gain higher confidence in analytical results
- Ensure error free usage of syringes through automatic identification
- Support GLP accreditation with usage history traceability
- Optimize consumption by monitoring of usage conditions and lifetime
- Facilitate syringe management thanks to color-coded health notification dashboard integrated in Chromeleon™ CDS
Specifications
GC Autosampler Syringe | |
TriPlus RSH SMART Autosampler, All TriPlus RSH Instruments and All PAL3 Models |