Learn More
Thermo Scientific™ GC Syringes for Agilent Instruments
Easily accomplish accurate, precise, and reproducible injections with Thermo Scientific™ GC Syringes for Agilent Instruments.
62.38€ - 317.47€
Specifica
Product Type | GC Autosampler Syringe, Fixed Needle |
---|---|
Monouso | No |
Lunghezza (sistema metrico) ago | 42 mm |
Stile del punto dell'ago | Cone |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agilent GC Instruments |
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Descrizione | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10477314
|
Thermo Scientific™
365C0951 |
Straight; 5uL Capacity; Each | 5 μL |
94.68€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10371285
|
Thermo Scientific™
365D1571 |
Straight; 10uL Capacity; Each | 10 μL |
62.38€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10085624
|
Thermo Scientific™
365D1576 |
Straight; 10uL Capacity; Pack of 6 | 10 μL |
311.90€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 27-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10763464
|
Thermo Scientific™
365D1621 |
Tapered; 10uL Capacity; Each | 10 μL |
62.38€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10187464
|
Thermo Scientific™
365D1636 |
Tapered; 10uL Capacity; Pack of 6 | 10 μL |
317.47€
pezzi 6 |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Description
Achieve accurate, precise and reproducible injections easily using Thermo Scientific™ GC Syringes designed specifically for Agilent™ GC systems. Optimized for septum piercing, the rough, field-tested syringes are made of borosilicate glass with metal flanges of either stainless steel or nickel-plated brass.
- Accurate, precise and reproducible over a range of volumes
- Fixed needle syringes have a maximum temperature range of 5° to 70°C
- 5 to 100μL capacity needles have a maximum safe working pressure of 1000psi; 100psi maximum functional pressure
- Cone point needle tip to prevent plunger binding with dirty samples
- 42mm length
Specifications
GC Autosampler Syringe, Fixed Needle | |
42 mm | |
Agilent GC Instruments |
No | |
Cone |
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.