Learn More
Fisherbrand™ General Purpose Digital Heating Circulator
This general purpose digital heated circulator provides great temperature stability and control for demanding applications requiring accurate temperature control.
911.60€ - 1038.80€
Specifica
Comunicazioni Digital
Display 4-digit LED
Frequenza 50/60 Hz
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Gamma di temperatura Circolazione esterna Peso (sistema metrico) Tensione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Gamma di temperatura Circolazione esterna Peso (sistema metrico) Tensione Prezzo Quantità e disponibilità  
17265556
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
0°C to 100°C No 2.1 kg 120/230 V
911.60€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17225566
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisherbrand™
-20°C to +120°C Yes 2.3 kg 230 V
1038.80€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Temperature ranges from ambient 5°C to 100°C (using baths larger than 5 L), to ambient 15°C to 100°C (with 5 L baths)
  • Cooling/heating capacities can be reached with a cooling unit
  • Simple, intuitive user interface with dial and two function buttons
  • Clear, bright 4-digit LED display
  • Visual alarm and low liquid detection
  • 2-point user calibration
  • 3 temperature presets
Applications:
  • Clinical, Microbiology and Pathology labs for media tempering, thawing, and incubating samples
  • University research for temperature control of spectrophotometers, refractometers and jacketed vessels
  • Industrial labs for temperature probe calibration, water analysis, QC testing product, petrochemical testing, material testing, and milk sample testing
Specifica
Specifica
Digital
4-digit LED
50/60 Hz