Learn More
Gilson™ Puntali filtranti PIPETMAN™ Tipack™
Progettati per rispondere alle richieste più rigorose in diversi campi e applicazioni, ad esempio PCR, biologia molecolare e tecnologia cellulare. I puntali con filtro Gilson™ PIPETMAN™ Tipack™ sono progettati, sviluppati e prodotti per adattarsi perfettamente alle pipette Gilson. Giocano un ruolo critico nella prevenzione della contaminazione da aerosol.
161.00€ - 192.00€
Specifica
Filtrato | Filtered |
---|---|
Sterilità | Sì |
Colore | Clear |
Formato | Rack |
Product Line | Pipetman Tipack |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11921483
|
Gilson™
F171103 |
3 cm | Da 0,1 a 10 μl |
178.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12639591
|
Gilson™
F171203 |
4,5 cm | Da 0,1 a 10 μl |
178.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11922078
|
Gilson™
F171303 |
5,1 cm | Da 2 a 30 μl |
161.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12649591
|
Gilson™
F171403 |
5.1 cm | Da 10 a 100 μl |
161.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11912078
|
Gilson™
F171503 |
5.1 cm | Da 20 a 200 μl |
161.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12669591
|
Gilson™
F171603 |
5.1 cm | 20 to 300 μL |
161.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12679591
|
Gilson™
F171703 |
5,1 cm | Da 100 a 1000 μl |
192.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12689591
|
Gilson™
F171803 |
8,4 cm | Da 100 a 1200 μl |
192.00€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- La geometria ottimizzata e la realizzazione in puro polipropilene garantiscono un'erogazione completa e risultati costanti.
- Garantisce accuratezza e precisione.
- Nessun rischio di contaminazione: i puntali sono prodotti in camera sterile.
- Sterilizzati tramite raggi gamma: i punti indicatori utilizzati sui prodotti Gilson subiscono un cambiamento di colore irreversibile dopo la sterilizzazione.
- Garanzia di assenza di DNA, RNA, DNasi, RNasi, ATP, pirogeni e tracce di metalli.
- Garanzia della completa rintracciabilità, dalla produzione alla fornitura.
- Facile identificazione grazie alla confezione con codifica a colori.
Specifica
Filtered | |
Clear | |
Pipetman Tipack |
Sì | |
Rack | |
Polypropylene |