Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Glass-filled Nylon Connectors with PTFE Seals
Kimble™ Glass-filled Nylon Connectors with PTFE Seals are threaded connectors used for coupling two items with a GPI finish.
26.20€ - 40.95€
Specifica
Materiale | Nylon |
---|---|
Product Type | Connector |
Da utilizzare con (applicazione) | To connect standard rotary evaporator traps to vials |
Include | PTFE seals |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11892933
|
DWK Life Sciences
747205-1820 |
18-400 to 20-400 |
40.10€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11882933
|
DWK Life Sciences
747205-1520 |
15-425 to 20-400 |
39.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17751088
|
DWK Life Sciences
747205-1320 |
13-425 to 20-400 |
26.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15389796
|
DWK Life Sciences
747205-1315 |
13-425 to 15-425 |
26.20€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11802943
|
DWK Life Sciences
747205-2020 |
20-400 to 20-400 |
40.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Connectors have PTFE seals and FKM O-Rings
- Blue glass-filled nylon
- For use to 150°C
Specifica
Nylon | |
Connector | |
To connect standard rotary evaporator traps to vials | |
PTFE seals |