Learn More
Fisherbrand™ Pipette graduate di classe AS tipo 1 in vetro
Per il pipettaggio preciso dei liquidi. Le pipette graduate Fisherbrand™ di classe AS tipo 1 sono realizzate in vetro soda-calcico. Le pipette tipo 1 sono contrassegnate da uno zero sulla parte superiore.
8.98€ - 17.30€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15277925
|
Fisherbrand™
|
1 ml |
8.98€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15287925
|
Fisherbrand™
|
2 mL |
10.73€
pezzi 2 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15297925
|
Fisherbrand™
|
5 mL |
10.84€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15207935
|
Fisherbrand™
|
10 ml |
11.82€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15217935
|
Fisherbrand™
|
25 mL |
17.30€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Pipet liquids with precision. Fisherbrand™ graduated class AS type 1 pipets are made from soda lime glass. Type 1 pipets have the zero mark at the top.
- In vetro soda-calcico
- Tipo 1
- Con graduazioni blu
- Classe AS
- Certificato di conformità del lotto scaricabile
Specifica
Soda Lime Glass | |
Yes | |
Pipet |