Learn More
Fisherbrand™ Pipette graduate di classe B tipo 1 in vetro
Per il pipettaggio dei liquidi in tutta sicurezza. Le pipette graduate Fisherbrand™ di classe B tipo 1 sono realizzate in vetro soda-calcico. Le pipette tipo 1 sono contrassegnate da uno zero sulla parte superiore.
19.20€ - 41.00€
Specifica
Certificazione/Conformità | Classe B, BS 700 ISO 835 |
---|---|
Classe | Classe B |
Materiale | Vetro sodico-calcico |
Graduato | Sì |
Quantità | 5 conf. |
Codice del prodotto | Marca | Graduazioni | Tolleranza | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Graduazioni | Tolleranza | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11922178
|
Fisherbrand™
|
0.1 ml | ±0.10 ml | 25 mL |
41.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11992168
|
Fisherbrand™
|
0.05 ml | ±0.05 ml | 1 mL |
19.20€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11912178
|
Fisherbrand™
|
0.2 ml | ±0.20 ml | 10 mL |
33.60€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11902178
|
Fisherbrand™
|
0.2 ml | ±0.20 ml | 5 mL |
23.30€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 04-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Description
- In vetro soda-calcico
- Con graduazioni in ceramica blu
- Pipetta di tipo 1
- Classe B
Specifications
Classe B, BS 700 ISO 835 | |
Vetro sodico-calcico | |
5 conf. |
Classe B | |
Sì | |
Pipetta |