Learn More
Fisherbrand™ Pipette graduate di classe B tipo 2 in vetro
Per il pipettaggio dei liquidi in tutta sicurezza. Le pipette graduate Fisherbrand™ di classe B tipo 2 sono realizzate in vetro soda-calcico. Le pipette tipo 2 sono contrassegnate da uno zero sul puntale.
27.15€ - 44.30€
Specifica
Certificazione/Conformità | Classe B, BS 700 ISO 835 |
---|---|
Classe | Classe B |
Materiale | Vetro sodico-calcico |
Graduato | Sì |
Quantità | 5 conf. |
Codice del prodotto | Marca | Tolleranza | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tolleranza | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11942178
|
Fisherbrand™
|
±0.05 ml | 10 mL |
31.80€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11952178
|
Fisherbrand™
|
±0.02 ml | 25 mL |
44.30€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11932178
|
Fisherbrand™
|
±0.015 ml | 5 mL |
27.15€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Graduazioni in ceramica blu
- Pipette di tipo 2
- Vetro soda-calcico
- Tolleranze Classe B
- Graduate
Specifica
Classe B, BS 700 ISO 835 | |
Vetro sodico-calcico | |
5 conf. |
Classe B | |
Sì | |
Pipetta |