Learn More
Fisherbrand™ Pipette graduate di classe B tipo 1 in vetro con una marcatura
Per pipettaggi di precisione. Le pipette graduate con una marcatura Fisherbrand™ di classe B sono calibrate per l'erogazione.
27.85€ - 56.20€
Specifica
Calibrazione | Calibrata per scolamento |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 648, DIN 12690, Classe B |
Classe | Classe B |
Materiale | Vetro sodico-calcico |
Graduato | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11942168
|
Fisherbrand™
|
Blu | 1 mL |
27.85€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 03-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11972168
|
Fisherbrand™
|
Blu | 25 mL |
49.95€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 05-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11982168
|
Fisherbrand™
|
Rosso | 50 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11962168
|
Fisherbrand™
|
Rosso | 10 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11952168
|
Fisherbrand™
|
Bianco | 5 mL |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Con codifica a colori per BS 3996
- Classe B
- Vetro soda calcico
- Con graduazioni
- Un contrassegno
- Tipo 1
Specifica
Calibrata per scolamento | |
Classe B | |
Sì |
ISO 648, DIN 12690, Classe B | |
Vetro sodico-calcico | |
Pipetta |