Learn More
Fisherbrand™ Pipette tipo 1 in vetro con una marcatura
Pipetta della massima precisione. Le pipette con una marcatura Fisherbrand™ tipo 1 sono realizzate in vetro soda-calcico. Una marcatura indica che la pipetta misura solo un volume.
7.20€ - 25.80€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15227935
|
Fisherbrand™
|
1 ml |
8.35€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15237935
|
Fisherbrand™
|
2 ml |
7.20€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15247935
|
Fisherbrand™
|
5 ml |
9.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15257935
|
Fisherbrand™
|
10 ml |
7.95€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15267935
|
Fisherbrand™
|
25 ml |
10.85€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15277935
|
Fisherbrand™
|
50 ml |
15.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15287935
|
Fisherbrand™
|
100 ml |
25.80€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Pipette with the highest precision. Fisherbrand one mark Class AS pipettes are made of soda lime glass. Colour coded with blue markings.
- Pipetta con una marcatura per misurazioni di precisione
- Pipetta di tipo uno con marcatura zero nella parte superiore
- Vetro soda-calcico
- Certificato di lotto di conformità scaricabile
Specifica
Vetro sodico calcico | |
Sì | |
Pipetta |