Learn More
Fisherbrand™ Imbuto separatore a goccia in vetro con rubinetto d'arresto in PTFE
In vetro borosilicato resistente alle sostanze chimiche. L'imbuto separatore a goccia Fisherbrand™ in vetro con rubinetto d'arresto in PTFE separa le miscele in solventi immiscibili. Disponibile con rubinetto d'arresto in PTFE o vetro intercambiabile, ma fornito con un tappo in vetro e plastica.
Marca:  Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.19260kg
Codice prodotto. 11952138
  • 79.75€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Constructed in chemical resistant borosilicate glass. Fisherbrand™ Glass Pear-Shaped Separating Funnel with PTFE Stopcock separates mixtures into immiscible solvents. Available with interchangeable glass or PTFE stopcock, but supplied with a glass and plastic stopper.
  • Constructed in chemical resistant borosilicate glass.
  • ISO 4800 Certified.
    • Easy-open stopper helps to reduce pressure buildup during processing.
    Specifica
    Specifica
    100 ml
    ISO 4800
    PTFE
    19/26
    Vetro borosilicato
    Conf. da 1
    Vetro, plastica
    Separating funnel