Learn More
Fisherbrand™ Glass Screw Neck Specimen Vials
Fiale in vetro con profilo basso o alto per conservare campioni in tutta sicurezza. Le fiale per campioni con collo a vite Fisherbrand™ sono disponibili in numerosi formati. I tappi a vite in polipropilene Fisherbrand™ sono disponibili separatamente.
Brand: Fisherbrand™
65.75 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21960" per avere il tuo prezzo promozionale.
Additional Details : Peso : 2.43000kg
Description
- Manufactured from clear Type 1B neutral glass
- Squat and tall form options with standard neck sizes
- 1 dram equates to approximately 3.55mL (or 0.125 fl. oz.)
- Suitable for media, diagnostic, storage, display, and sample collection applications
- Fisherbrand™ Black Polypropylene Screw Caps for Glass Specimen Vials sold separately
Specifications
Alto | |
17 mm | |
7 ml | |
58 mm |
Trasparente | |
Vetro neutro di tipo 1B | |
Tappo a vite | |
15 mm |