Learn More
OHAUS™ Bilance tascabili serie Gold
Perfette per pesare gioielli, monete e piccoli pezzi. Le bilance tascabili OHAUS serie Gold dispongono di display LCD grande retroilluminato e calibrazione esterna.
38.00€ - 42.00€
Specifica
Tipo di batteria | 2 AAA |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 9001:2008, AS/NZS4251.1, AS/NZS4252.1, CE |
Tipo di display | LCD |
Formato | Gram, ounce, carat, Grain |
Include | Plastic |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Modello | Leggibilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Modello | Leggibilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
13572320
|
OHAUS™
80251912 |
500 g, 18 oz. | YA501 | 0.1 g |
38.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13552320
|
OHAUS™
80251911 |
300 g, 0.6 lb. | YA302 | 0.05 g |
39.22€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
13562320
|
OHAUS™
80251910 |
100 g, 0.22 lb | YA102 | 0.01 g |
42.00€
Pezzo |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
Descrizione
- Intervallo di tara con campo di pesata pieno
- Spegnimento automatico
- Indicatore di stabilità
- Indicatore di batteria scarica
- Custodia rigida in plastica
- Piattaforma di pesata: prof. 2.50 × largh. 2.63 poll. (6.4 × 6.7 cm)
- Dimensioni: lungh. 2.75 × largh. 3.875 × alt. 0.875 poll. (7.0 × 9.8 × 2.2 cm)
- Peso netto: 2.7 once
- Due batterie AAA incluse
Certifications
CE
Compliance
Emissione AS/NZS4251.1, immunità AS/NZS4252.1.
Warranty
Un anno
Specifica
2 AAA | |
LCD | |
Plastic | |
ABS Plastic, Stainless Steel | |
50°F to 77°F | |
Gold Series Pocket Scale | |
2.9 in. | |
4.3 in. | |
0.79 in. | |
0.16 lb. |
ISO 9001:2008, AS/NZS4251.1, AS/NZS4252.1, CE | |
Gram, ounce, carat, Grain | |
±3 g | |
±3 g | |
10°C to 25°C | |
2.9 x 4.3 x 0.79 in. (7.5 x 11 x 2 cm) | |
7.5 cm | |
11 cm | |
2 cm | |
0.076 kg |